2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9790-25G PC9790-5G PC9790-1G
APOSPC9790-25GEA 9420 DKK
APOSPC9790-25G APOSPC9790-5G APOSPC9790-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₈H₁₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037910
CAS-nummer: 283597-72-8