Trityliumtetrafluorborat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9789-25G PC9789-5G
APOSPC9789-25GEA 1430 DKK
APOSPC9789-25G APOSPC9789-5G
Trityliumtetrafluorborat
Trityliumtetrafluorborat
Formel: C₁₉H₁₅BF₄
Smeltepunkt: 205…215 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013120
CAS-nummer: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II