4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9778-1G PC9778-25G
APOSPC9778-1GEA 164 DKK
APOSPC9778-1G APOSPC9778-25G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formel: C₅H₃F₃N₂OS
Molekylvægt: 196.10 g/mol
Smeltepunkt: 246…251 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00112978
CAS-nummer: 368-54-7