2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9777-1G PC9777-2.5G
APOSPC9777-1GEA 656 DKK
APOSPC9777-1G APOSPC9777-2.5G
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₁₀H₆F₃N₃O
Molekylvægt: 241.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140054
CAS-nummer: 204394-60-5