2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9770-25G PC9770-5G PC9770-1G
APOSPC9770-25GEA 9420 DKK
APOSPC9770-25G APOSPC9770-5G APOSPC9770-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₈H₁₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037917
CAS-nummer: 849021-38-1