2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9766-1G PC9766-250MG
APOSPC9766-1GEA 2130 DKK
APOSPC9766-1G APOSPC9766-250MG
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₅H₆F₁₀O₂
Smeltepunkt: 156…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320803
CAS-nummer: 114611-30-2