3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9757-1G PC9757-5G
APOSPC9757-1GEA 1020 DKK
APOSPC9757-1G APOSPC9757-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Formel: C₃H₃BrF₃NO
Kogepunkt: 80…90 °C/85mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038272
CAS-nummer: 117341-57-8