2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9756-1G PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA 861 DKK
APOSPC9756-1G APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Formel: C₅H₅F₅O₃S
Kogepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095419
CAS-nummer: 73606-13-0