4-Amino-3-fluorbenzoesyre 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
PC9752-1G PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA 164 DKK
APOSPC9752-1G APOSPC9752-5G
4-Amino-3-fluorbenzoesyre 97+%
4-Amino-3-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₆FNO₂
Smeltepunkt: 212…218 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01660374
CAS-nummer: 455-87-8