2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9740-1G PC9740-5G
APOSPC9740-1GEA 1220 DKK
APOSPC9740-1G APOSPC9740-5G
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037908
CAS-nummer: 88283-34-5