2-(Trifluormethoxy)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
PC9734-100G PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 994 DKK
APOSPC9734-100G APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluormethoxy)phenol 98%
2-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Molekylvægt: 178.11 g/mol
Kogepunkt: 69…71 °C/60mmHg
Massefylde: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236324
CAS-nummer: 32858-93-8