6-chloro-5-fluoroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-5-fluoroindole
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 295 DKK
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Formel: C₈H₅ClFN
Molekylvægt: 169.583 g/mol
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01074496
CAS-nummer: 122509-72-2