4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9723-1G PC9723-25G PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA 164 DKK
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Smeltepunkt: 150…155 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236589
CAS-nummer: 177480-81-8