5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9720-1G PC9720-5G PC9720-25G
APOSPC9720-1GEA 1720 DKK
APOSPC9720-1G APOSPC9720-5G APOSPC9720-25G
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₇F₆NO₃
Molekylvægt: 327.18 g/mol
Smeltepunkt: 180…185 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100463
CAS-nummer: 886497-47-8