4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9706-1G PC9706-5G PC9706-250MG
APOSPC9706-1GEA 622 DKK
APOSPC9706-1G APOSPC9706-5G APOSPC9706-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
4-Amino-2,6-difluoropyridine
Formel: C₅H₄F₂N₂
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436089
CAS-nummer: 63489-58-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III