5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9703-10G PC9703-25G PC9703-5G
APOSPC9703-10GEA 2180 DKK
APOSPC9703-10G APOSPC9703-25G APOSPC9703-5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 41…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068130
CAS-nummer: 128455-62-9