4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 436 DKK
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel: C₅BrF₄N
Kogepunkt: 134…135 °C
Massefylde: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075169
CAS-nummer: 3511-90-8