1-(4-fluorphenyl)-2-pyrrolidinon 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
PC9696-1G PC9696-5G PC9696-250MG
APOSPC9696-1GEA 710 DKK
APOSPC9696-1G APOSPC9696-5G APOSPC9696-250MG
1-(4-fluorphenyl)-2-pyrrolidinon 95+%
1-(4-fluorphenyl)-2-pyrrolidinon
Formel: C₁₀H₁₀FNO
Smeltepunkt: 54…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138504
CAS-nummer: 54660-08-1