1-Brom-2-Chlor-3-Fluorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-25G PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-25GEA 275 DKK
APOSPC9674-25G APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Brom-2-Chlor-3-Fluorbenzen
1-Brom-2-Chlor-3-Fluorbenzen
Formel: C₆H₃BrClF
Molekylvægt: 209.44 g/mol
Smeltepunkt: 29 °C
Massefylde: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038306
CAS-nummer: 883499-24-9