2,4,5-Trifluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 654 DKK
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorphenol 98%
2,4,5-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Smeltepunkt: 37…42 °C
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061215
CAS-nummer: 2268-16-8
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8,III