2-Chlor-3-Fluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9671-5G PC9671-25G
APOSPC9671-5GEA 251 DKK
APOSPC9671-5G APOSPC9671-25G
2-Chlor-3-Fluorbenzonitril 97%
2-Chlor-3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407966
CAS-nummer: 874781-08-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III