3,5-Bis(trifluormethyl)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-5GEA 197 DKK
APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluormethyl)anisol 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)anisol
Formel: C₉H₆F₆O
Molekylvægt: 244.14 g/mol
Kogepunkt: 158…160 °C
Massefylde: 1.4192
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728736
CAS-nummer: 349-60-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III