2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-fluorophenylacetonitrile
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 1870 DKK
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08458154
CAS-nummer: 501420-63-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III