α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 3930 DKK
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267.92 g/mol
Kogepunkt: 130 °C/0.5mmHg
Smeltepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037367
CAS-nummer: 78239-71-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II