4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 393 DKK
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekylvægt: 234.0225 g/mol
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412241
CAS-nummer: 15017-52-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 III