2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
PC9666-25G PC9666-5G PC9666-100G
APOSPC9666-25GEA 208 DKK
APOSPC9666-25G APOSPC9666-5G APOSPC9666-100G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄F₃NO₄
Molekylvægt: 235.12 g/mol
Smeltepunkt: 134…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007142
CAS-nummer: 320-94-5