Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol
PC9657-1G PC9657-250MG
APOSPC9657-1GEA 4880 DKK
APOSPC9657-1G APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₂F₄O₂
Molekylvægt: 182.08 g/mol
Smeltepunkt: 68…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075279
CAS-nummer: 1996-23-2