2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 4350 DKK
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Formel: C₄Br₂F₆
Kogepunkt: 104…106 °C
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862090
CAS-nummer: 384-51-0