3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 164 DKK
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 98%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 247170-27-0