4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9649-1G PC9649-25G PC9649-5G
APOSPC9649-1GEA 164 DKK
APOSPC9649-1G APOSPC9649-25G APOSPC9649-5G
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076409
CAS-nummer: 886499-74-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III