2,5-Difluorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 164 DKK
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
2,5-Difluorphenylboronsyre 98%
2,5-Difluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Smeltepunkt: 105…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863171
CAS-nummer: 193353-34-3