2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Pyridin-2-yl)-4-thio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 5410 DKK
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Formel: C₁₀H₆F₃N₃S
Molekylvægt: 257.24 g/mol
Smeltepunkt: 145…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139802
CAS-nummer: 338418-16-9