2-Brom-4,6-difluorbenzensulfonylchlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9618-25G PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA 2920 DKK
APOSPC9618-25G APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
2-Brom-4,6-difluorbenzensulfonylchlorid 95%
2-Brom-4,6-difluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
Kogepunkt: 265…267 °C
Massefylde: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094561
CAS-nummer: 351003-42-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II