2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 752 DKK
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 85…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093868
CAS-nummer: 34486-24-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III