Methoxyflurane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 3210 DKK
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Formel: C₃H₄Cl₂F₂O
Kogepunkt: 103…104,5 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,426 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040144
CAS-nummer: 76-38-0
UN nummer: 3271
ADR: 3,III