3-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9594-1G PC9594-5G PC9594-25G
APOSPC9594-1GEA 164 DKK
APOSPC9594-1G APOSPC9594-5G APOSPC9594-25G
3-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre
3-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BClFO₂
Smeltepunkt: 223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664224
CAS-nummer: 352535-82-1