N-Boc-4-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate, 4-Fluoroaniline, N-BOC protected
PC9591-1G PC9591-5G PC9591-25G
APOSPC9591-1GEA 164 DKK
APOSPC9591-1G APOSPC9591-5G APOSPC9591-25G
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
N-Boc-4-fluoroaniline
Formel: C₁₁H₁₄FNO₂
Molekylvægt: 211.2328 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07127707
CAS-nummer: 60144-53-8