3-Fluoro-2-butanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9588-1G PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA 1490 DKK
APOSPC9588-1G APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Formel: C₄H₇FO
Kogepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862088
CAS-nummer: 814-79-9
UN nummer: 1224
ADR: 3,II