4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9586-25G PC9586-1G PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA 1870 DKK
APOSPC9586-25G APOSPC9586-1G APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃
Kogepunkt: 78…80 °C/2mmHg
Massefylde: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861903
CAS-nummer: 705-31-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III