3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9584-1G PC9584-5G PC9584-25G
APOSPC9584-1GEA 164 DKK
APOSPC9584-1G APOSPC9584-5G APOSPC9584-25G
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Molekylvægt: 239.04 g/mol
Kogepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631584
CAS-nummer: 66417-30-9