3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9581-25G PC9581-5G
APOSPC9581-25GEA 382 DKK
APOSPC9581-25G APOSPC9581-5G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
Smeltepunkt: 113…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782076
CAS-nummer: 887266-99-1