4-Brom-3-Fluorbenzonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9579-100G PC9579-25G PC9579-5G
APOSPC9579-100GEA 1810 DKK
APOSPC9579-100G APOSPC9579-25G APOSPC9579-5G
4-Brom-3-Fluorbenzonitril 95%
4-Brom-3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Smeltepunkt: 92…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782069
CAS-nummer: 133059-44-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III