2-Chlor-3-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9575-25G PC9575-5G PC9575-100G
APOSPC9575-25GEA 556 DKK
APOSPC9575-25G APOSPC9575-5G APOSPC9575-100G
2-Chlor-3-Fluoranilin 98%
2-Chlor-3-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 212…215 °C
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407961
CAS-nummer: 21397-08-0