2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9563-100G PC9563-25G PC9563-5G
APOSPC9563-100GEA 11510 DKK
APOSPC9563-100G APOSPC9563-25G APOSPC9563-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇HF₇O
Kogepunkt: 91 °C/70mmHg
Smeltepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155984
CAS-nummer: 2787-79-3