3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9552-1G PC9552-25G PC9552-5G
APOSPC9552-1GEA 164 DKK
APOSPC9552-1G APOSPC9552-25G APOSPC9552-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Molekylvægt: 201.1453 g/mol
Smeltepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458145
CAS-nummer: 868167-61-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III