2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC9549-1G PC9549-5G
APOSPC9549-1GEA 198 DKK
APOSPC9549-1G APOSPC9549-5G
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Molekylvægt: 215.18 g/mol
Kogepunkt: 76…82 °C/12mmHg
Massefylde: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001844
CAS-nummer: 80866-87-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III