3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9546-5G PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA 426 DKK
APOSPC9546-5G APOSPC9546-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Kogepunkt: 151…153 °C
Massefylde: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236284
CAS-nummer: 216144-68-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 II