2-Fluor-5-hydroxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 164 DKK
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluor-5-hydroxybenzoesyre
2-Fluor-5-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₅FO₃
Smeltepunkt: 204…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862084
CAS-nummer: 51446-30-1