2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9532-25G PC9532-100G PC9532-5G
APOSPC9532-25GEA 164 DKK
APOSPC9532-25G APOSPC9532-100G APOSPC9532-5G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
Formel: C₆HCl₂FN₂
Smeltepunkt: 85…93 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863289
CAS-nummer: 82671-02-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III