2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 414 DKK
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201121
CAS-nummer: 340825-21-0